Acide 3,3-diméthyl-2-oxobutanoïque ∼60% en solution aqueuse
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
|
Danger
|
Synonyms:
3,3-Dimethyl-2-oxobutanoic acid, Trimethylpyruvic Acid
B25582.18
B25582.30
B25582.18EA
40.5
EUR
B25582.18
B25582.30
Acide 3,3-diméthyl-2-oxobutanoïque ∼60% en solution aqueuse
Acide 3,3-diméthyl-2-oxobutanoïque
CAS No.: 815-17-8
Molecular Formula: C6H10O3
Formula Weight: 130.14
UN No.: UN3265
MDL No.: MFCD00154352
Formule:
C₆H₁₀O₃ Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00154352 Numéro CAS: 815-17-8 EINECS: 212-418-2 ONU: 3265 ADR: 8,III |