Imprimer
Ethyl-4-hydroxycyclohexanecarboxylate mélange cis- et trans 97%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: Ethyl 4-hydroxycyclohexanecarboxylate
B25572.14 B25572.06
B25572.14EA 185 EUR
B25572.14 B25572.06
Ethyl-4-hydroxycyclohexanecarboxylate mélange cis- et trans 97%
Ethyl-4-hydroxycyclohexanecarboxylate
Purity: 97% CAS No.: 17159-80-7 Molecular Formula: C9H16O3 Formula Weight: 172.22 Flash Point: 110(230°F) Refractive Index: 1.4670 Boiling Point: 127-134°/0.1mm MDL No.: MFCD00192156
Formule: C₉H₁₆O₃
Point d'ébullition: 127…134 °C (0.1 mmHg)
Densité: 1.068
Point d'éclair: >110 °C (230 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00192156
Numéro CAS: 17159-80-7
EINECS: 241-215-0