Imprimer
2-Bromo-4-nitrophenetole 99%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: 3-Bromo-4-ethoxynitrobenzene
B25433.22 B25433.06
B25433.22EA 0 EUR
B25433.22 B25433.06
2-Bromo-4-nitrophenetole 99%
2-Bromo-4-nitrophenetole
Purity: 99% CAS No.: 58244-42-1 Molecular Formula: C8H8BrNO3 Formula Weight: 246.06 Melting Point: 94-98° MDL No.: MFCD12547883
Formule: C₈H₈BrNO₃
Point de fusion: 94…98 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD12547883
Numéro CAS: 58244-42-1