2-Phenylbenzimidazole-5-sulphonic acid monohydrate 98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
|
Attention
|
B25307.06
B25307.14
B25307.06EA
36.1
EUR
B25307.06
B25307.14
2-Phenylbenzimidazole-5-sulphonic acid monohydrate 98%
2-Phenylbenzimidazole-5-sulphonic acid monohydrate
Purity: 98%
CAS No.: 27503-81-7
Molecular Formula: C13H10N2O3S.H2O
Formula Weight: 292.32 (274.30anhy)
Melting Point:
Formule:
C₁₃H₁₀N₂O₃S·H₂O MW: 292.32 g/mol (274.30 anhy) Point de fusion: >300 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00150559 Numéro CAS: 27503-81-7 EINECS: 248-502-0 |