4-Azabenzimidazole 99%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Synonyms:
4H-Imidazo[4,5-b]pyridine
B25051.03
B25051.06
B25051.14
B25051.03EA
64.3
EUR
B25051.03
B25051.06
B25051.14
4-Azabenzimidazole 99%
4-Azabenzimidazole
Purity: 99%
CAS No.: 273-21-2
Molecular Formula: C6H5N3
Formula Weight: 119.13
Melting Point: 145-150°
Boiling Point: 140-150°/0.1mm
Beilstein Reference: 2600
MDL No.: MFCD00005579
Formule:
C₆H₅N₃ Point d'ébullition: 140…150 °C (0.1 mmHg) Point de fusion: 145…150 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00005579 Numéro CAS: 273-21-2 EINECS: 205-987-3 |