Imprimer
Sodium hydrogen fumarate 98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
B24683.18 B24683.30
B24683.18EA 25.1 EUR
B24683.18 B24683.30
Sodium hydrogen fumarate 98%
Sodium hydrogen fumarate
Purity: 98% CAS No.: 5873-57-4 Molecular Formula: C4H3NaO4 Formula Weight: 138.06 MDL No.: MFCD00039097
Formule: C₄H₄O₄
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00039097
Numéro CAS: 5873-57-4
EINECS: 227-535-4