Imprimer
Cobalt(II) citrate dihydrate 98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
B24088.22 B24088.14
B24088.22EA 115 EUR
B24088.22 B24088.14
Cobalt(II) citrate dihydrate 98%
Cobalt(II) citrate dihydrate
Purity: 98% CAS No.: 6424-15-3 Molecular Formula: C12H10Co3O14.2H2O Formula Weight: 591.02 (554.99anhy) Melting Point: ca 150° dec. UN No.: UN3077 MDL No.: MFCD02684007
Formule: C₁₂H₁₀Co₃O₁₄·2H₂O
Point de fusion: ∼ 150 °C (dec.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02684007
Numéro CAS: 6424-15-3
EINECS: 212-751-3
ADR: 9,III