Imprimer
Julolidine 98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
B22976.03 B22976.06 B22976.14
B22976.03EA 47.2 EUR
B22976.03 B22976.06 B22976.14
Julolidine 98%
Julolidine
Purity: 98% CAS No.: 479-59-4 Molecular Formula: C12H15N Formula Weight: 173.26 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: 110°(230°F) Melting Point: 32-37° Boiling Point: 170-173°/31mm Beilstein Reference: 139925 MDL No.: MFCD00006917
Formule: C₁₂H₁₅N
Point d'ébullition: 170…173 °C (31 mmHg)
Point de fusion: 32…37 °C
Point d'éclair: >110 °C (230 °F)
Numéro MDL: MFCD00006917
Numéro CAS: 479-59-4
EINECS: 207-535-0