Sodium-1-naphthalenesulphonate, (max. 2% H₂O) 99% (poids sec)
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
|
Attention
|
B22488.06
B22488.14
B22488.22
B22488.06EA
31.7
EUR
B22488.06
B22488.14
B22488.22
Sodium-1-naphthalenesulphonate, (max. 2% H₂O) 99% (poids sec)
Sodium-1-naphthalenesulphonate
Purity: 99%
CAS No.: 130-14-3
Molecular Formula: C10H7NaO3S
Formula Weight: 230.22
Melting Point: 299-301°
Beilstein Reference: 3639038
MDL No.: MFCD00064964
Formule:
C₁₀H₈O₃S Point de fusion: 299…301 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00064964 Numéro CAS: 130-14-3 EINECS: 204-976-0 |