Imprimer
N-(tert-Butoxycarbonyl)-4-aminobutyric acid ≥98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
B22407.03 B22407.06
B22407.03EA 39 EUR
B22407.03 B22407.06
N-(tert-Butoxycarbonyl)-4-aminobutyric acid ≥98%
N-(tert-Butoxycarbonyl)-4-aminobutyric acid
Purity: 98+% CAS No.: 57294-38-9 Molecular Formula: (CH3)3COCONH(CH2)3CO2H Formula Weight: 203.24 Melting Point: 57-60° MDL No.: MFCD00037313
Formule: C₉H₁₇NO₄
Point de fusion: 57…60 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00037313
Numéro CAS: 57294-38-9