Imprimer
Bis(2-mercaptoethyl)sulphide ≥90%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
Synonyms: 2,2'-Thiodiethanethiol, 2-Mercaptoethyl Sulphide
B22304.09 B22304.18 B22304.30
B22304.09EA 80.1 EUR
B22304.09 B22304.18 B22304.30
Bis(2-mercaptoethyl)sulphide ≥90%
Bis(2-mercaptoethyl)sulphide
Purity: 90+% CAS No.: 3570-55-6 Molecular Formula: HSCH2CH2SCH2CH2SH Formula Weight: 154.32 Flash Point: 90°(194°F) Boiling Point: 135-136°/10mm MDL No.: MFCD00004893
Formule: C₄H₁₀S₃
Point d'ébullition: 135…136 °C (10 mmHg)
Densité: 1.183
Point d'éclair: 90 °C (194 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004893
Numéro CAS: 3570-55-6
EINECS: 222-671-0