Ethyl 2-chloro-4,4,4-trifluoroacetoacetate 94%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
|
Danger
|
Synonyms:
Ethyl 2-chloro-4,4,4-trifluoro-3-oxobutanoate
B22270.06
B22270.14
B22270.06EA
44.1
EUR
B22270.06
B22270.14
Ethyl 2-chloro-4,4,4-trifluoroacetoacetate 94%
Ethyl-2-chloro-4,4,4-trifluoroacetoacetate
Purity: 94%
CAS No.: 363-58-6
Molecular Formula: C6H6ClF3O3
Formula Weight: 218.56
Flash Point: 67°(153°F)
Refractive Index: 1.3900
Boiling Point: 67-71°/35mm
Beilstein Reference: 1787023
UN No.: UN1760
MDL No.: MFCD00041540
Formule:
C₆H₆ClF₃O₃ Point d'ébullition: 67…71 °C (35 mmHg) Densité: 1.39 Point d'éclair: 67 °C (153 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00041540 Numéro CAS: 363-58-6 ADR: 8,III |