Imprimer
2-Ethylacrolein 90% stabilisé, tech.
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
Stabilization: 50 ppm Stabilisé avec hydroquinone
B21839.06 B21839.14 B21839.22
B21839.06EA 61.2 EUR
B21839.06 B21839.14 B21839.22
2-Ethylacrolein 90% stabilisé, tech.
2-Ethylacrolein
Stab. with 50ppm hydroquinone
Purity: 90% CAS No.: 922-63-4 Molecular Formula: C5H8O Formula Weight: 84.12 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: 1°(34°F) Refractive Index: 1.4245 Odour: Pungent Boiling Point: 92-93° Beilstein Reference: 1098378 UN No.: UN1992 MDL No.: MFCD00010129
Formule: C₅H₈O
MW: 84.12 g/mol
Point d'ébullition: 92…93 °C
Densité: 0.859
Point d'éclair: 1 °C (34 °F)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00010129
Numéro CAS: 922-63-4
EINECS: 213-079-3
ONU: 1992
ADR: 3 II