Imprimer
9-(Trimethylsilyl)fluorene 99%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
B21816.03 B21816.06
B21816.03EA 134 EUR
B21816.03 B21816.06
9-(Trimethylsilyl)fluorene 99%
9-(Trimethylsilyl)fluorene
Purity: 99% CAS No.: 7385-10-6 Molecular Formula: C16H18Si Formula Weight: 238.40 Melting Point: 95-98° MDL No.: MFCD00092570
Formule: C₁₆H₁₈Si
Point de fusion: 95…98 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00092570
Numéro CAS: 7385-10-6