4-Methyl-5-vinylthiazole ≥98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
|
Attention
|
Purity: 98+%
CAS No.: 1759-28-0
Molecular Formula: C6H7NS
Formula Weight: 125.19
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 70°(158°F)
Refractive Index: 1.5680
Odour: Pleasant
Melting Point: -15°
Boiling Point: 67-68°/11mm
Beilstein Reference: 107867
MDL No.: MFCD00005337
Formule:
C₆H₇NS Point d'ébullition: 67…68 °C (11 mmHg) Point de fusion: –15 °C Densité: 1,095 Point d'éclair: 70 °C (158 °F) |
Numéro MDL:
MFCD00005337 Numéro CAS: 1759-28-0 EINECS: 217-160-4 |