Imprimer
1,2-Bis(tosyloxy)ethane 97%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
Synonyms: Ethane-1,2-diyl bis(4-methylbenzenesulphonate), Ethylene Glycol Ditosylate, 1,2-Bis(p-toluenesulphonyloxy)ethane, Ethylene Glycol Bis(p-toluenesulphonate), Ethylene glycol bis-p-toluenesulphonate
B21539.09 B21539.18 B21539.30
B21539.09EA 64.4 EUR
B21539.09 B21539.18 B21539.30
1,2-Bis(tosyloxy)ethane 97%
1,2-Bis(tosyloxy)ethane
Purity: 97% CAS No.: 6315-52-2 Molecular Formula: C16H18O6S2 Formula Weight: 370.45 Melting Point: 122-127° MDL No.: MFCD00008549
Formule: C₁₆H₁₈O₆S₂
MW: 370.43 g/mol
Point de fusion: 122…127 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008549
Numéro CAS: 6315-52-2