N-Vinyl-ε-caprolactam 99%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
|
Attention
|
Synonyms:
1-Vinylazepan-2-one
B21311.09
B21311.18
B21311.09EA
22.8
EUR
B21311.09
B21311.18
N-Vinyl-ε-caprolactam 99%
N-Vinyl-epsilon-caprolactam
Purity: 99%
CAS No.: 2235-00-9
Molecular Formula: C8H13NO
Formula Weight: 139.20
Flash Point: 101°(214°F)
Melting Point: 32-36°
Boiling Point: 128°/21mm
MDL No.: MFCD00080693
Formule:
C₈H₁₃NO Point d'ébullition: 128 °C (21 mmHg) Point de fusion: 32…36 °C Densité: 1.029 Point d'éclair: 101 °C (214 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00080693 Numéro CAS: 2235-00-9 EINECS: 218-787-6 |