Imprimer
Furazolidone 98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
Synonyms: 3-(((5-Nitrofuran-2-yl)methylene)amino)oxazolidin-2-one, 3-[(5-Nitrofurfurylidene)amino]-2-oxazolidinone
B20834.14 B20834.22
B20834.14EA 79.9 EUR
B20834.14 B20834.22
Furazolidone 98%
Furazolidone
Purity: 98% CAS No.: 67-45-8 Molecular Formula: C8H7N3O5 Formula Weight: 225.16 Melting Point: 254-256° dec. MDL No.: MFCD00010550
Formule: C₈H₇N₃O₅
MW: 225.16 g/mol
Point de fusion: 254…256 °C (déc.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00910550
Numéro CAS: 67-45-8
EINECS: 200-653-3