Imprimer
N1-Phényl-1,2,4-benzènetriamine 98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
B20735.03 B20735.06
B20735.03EA 40.5 EUR
B20735.03 B20735.06
N1-Phényl-1,2,4-benzènetriamine 98%
N1-Phényl-1,2,4-benzènetriamine
Purity: 98% CAS No.: 136-17-4 Molecular Formula: C12H13N3 Formula Weight: 199.26 Melting Point: 129-131° UN No.: UN2811 MDL No.: MFCD00025285
Formule: C₁₂H₁₃N₃
Point de fusion: 129…131 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00025285
Numéro CAS: 136-17-4
ONU: 2811
ADR: 6.1,III