Imprimer
N-(2,6-Diethylphenyl)maleimide 97%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
B20656.03 B20656.06
B20656.03EA 72.5 EUR
B20656.03 B20656.06
N-(2,6-Diethylphenyl)maleimide 97%
N-(2,6-Diethylphenyl)maleimide
Purity: 97% CAS No.: 38167-72-5 Molecular Formula: C14H15NO2 Formula Weight: 229.28 MDL No.: MFCD00173826
Formule: C₁₄H₁₅NO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00173826
Numéro CAS: 38167-72-5