Imprimer
Di-n-propyl succinate 98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
B20441.09 B20441.18
B20441.09EA 25.2 EUR
B20441.09 B20441.18
Di-n-propyl succinate 98%
Di-n-propyl succinate
Purity: 98% CAS No.: 925-15-5 Molecular Formula: C10H18O4 Formula Weight: 202.25 Odour: Pleasant Boiling Point: 250-252° MDL No.: MFCD00015213
Formule: C₁₀H₁₈O₄
Point d'ébullition: 250…252 °C
Densité: 1.00
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00015213
Numéro CAS: 925-15-5
EINECS: 213-114-2