Imprimer
2-Hydrazino-4,5-dihydro-1H-imidazole hydrobromide 98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
Synonyms: 2-Hydrazinyl-4,5-dihydro-1H-imidazole hydrobromide, 2-Hydrazino-2-imidazoline Hydrobromide, 2-Hydrazino-4,5-dihydroimidazole Hydrobromide
B20386.09 B20386.88
B20386.09EA 259 EUR
B20386.09 B20386.88
2-Hydrazino-4,5-dihydro-1H-imidazole hydrobromide 98%
2-Hydrazino-4,5-dihydro-1H-imidazole hydrobromide
Purity: 98% CAS No.: 55959-84-7 Molecular Formula: C3H8N4.HBr Formula Weight: 181.04 Melting Point: 181-185° MDL No.: MFCD00012694
Formule: C₃H₉BrN₄
MW: 181.04 g/mol
Point de fusion: 181…185 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00012694
Numéro CAS: 55959-84-7
EINECS: 259-921-3