Imprimer
Ethyl-2-oxo-4-phenylbutyrate ≥90%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
B20148.09 B20148.18
B20148.09EA 82.2 EUR
B20148.09 B20148.18
Ethyl-2-oxo-4-phenylbutyrate ≥90%
Ethyl-2-oxo-4-phenylbutyrate
Purity: 90+% CAS No.: 64920-29-2 Molecular Formula: C12H14O3 Formula Weight: 206.24 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.5020 Boiling Point: 131-133°/2mm Beilstein Reference: 2725083 MDL No.: MFCD00037533
Formule: C₁₂H₁₄O₃
Point d'ébullition: 131…133 °C (2 mmHg)
Densité: 1,09
Point d'éclair: >110 °C (230 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00037533
Numéro CAS: 64920-29-2
EINECS: 265-276-9