Morpholine-4-carboxamidine hydrobromide 98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
|
Attention
|
Synonyms:
Morpholine-4-carboximidamide hydrobromide
A19985.06
A19985.14
A19985.22
A19985.06EA
86.6
EUR
A19985.06
A19985.14
A19985.22
Morpholine-4-carboxamidine hydrobromide 98%
Morpholine-4-carboxamidine hydrobromide
Purity: 98%
CAS No.: 157415-17-3
Molecular Formula: C5H11N3O.HBr
Formula Weight: 210.08
Melting Point: ca 155-165°
Beilstein Reference: 7389038
MDL No.: MFCD00051994
Formule:
C₅H₁₂BrN₃O MW: 210.075 g/mol Point de fusion: ∼ 155…165 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00051994 Numéro CAS: 157415-17-3 |