Imprimer
Brucine sulphate hydrate, (∼13% H₂O) 98% (poids sec)
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: 10,11-Dimethoxystrychnine sulphate salt
A19943.22 A19943.14
A19943.22EA 123 EUR
A19943.22 A19943.14
Brucine sulphate hydrate, (∼13% H₂O) 98% (poids sec)
Brucine sulphate hydrate
Purity: 98% CAS No.: 652154-10-4 Molecular Formula: C23H26N2O4.0.5H2SO4.xH2O Formula Weight: 443.52(anhy) Melting Point: 191-196° dec. UN No.: UN2811 MDL No.: MFCD00013472
Formule: C₂₃H₂₆N₂O₄·¹/₂H₂SO₄·xH₂O
MW: 443.52 g/mol (anhy)
Point de fusion: 191…196 °C (déc.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00013472
Numéro CAS: 652154-10-4
EINECS: 225-432-9
ONU: 2811
ADR: 6.1 I
Merck Index: 14,1455