Sodium-3-bromopropanesulphonate 97%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
|
Attention
|
A19930.06
A19930.22
A19930.06EA
36.3
EUR
A19930.06
A19930.22
Sodium-3-bromopropanesulphonate 97%
Sodium-3-bromopropanesulphonate
Purity: 97%
CAS No.: 55788-44-8
Molecular Formula: Br(CH2)3SO3Na
Formula Weight: 225.05
Melting Point: ca 256° dec.
MDL No.: MFCD00024999
Formule:
C₃H₇BrO₃S Point de fusion: ∼ 256 °C (déc.) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00024999 Numéro CAS: 55788-44-8 |