Imprimer
3,4-Diméthyl-1-pentyn-3-ol 94%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
Synonyms: (1,2-Dimethyl-1-hydroxypropyl)acetylene
A19906.06 A19906.14
A19906.06EA 37.9 EUR
A19906.06 A19906.14
3,4-Diméthyl-1-pentyn-3-ol 94%
3,4-Diméthyl-1-pentyn-3-ol
Purity: 94% CAS No.: 1482-15-1 Molecular Formula: (CH3)2CHC(OH)(CH3)C≡CH Formula Weight: 112.17 Flash Point: 40°(104°F) Boiling Point: 133° UN No.: UN1987 MDL No.: MFCD00039845
Formule: C₇H₁₂O
MW: 112.17 g/mol
Point d'ébullition: 133 °C
Densité: 0.87
Point d'éclair: 40 °C (104 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00039845
Numéro CAS: 1482-15-1
ADR: 3 III