Barium tartrate 98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
|
Attention
|
A19604.18
A19604.30
A19604.18EA
25.5
EUR
A19604.18
A19604.30
Barium tartrate 98%
Barium tartrate
Purity: 98%
CAS No.: 5908-81-6
Molecular Formula: C4H4BaO6
Formula Weight: 285.41
Odour: Odourless
Solubility: Very slightly soluble in water
Beilstein Reference: 6120238
UN No.: UN1564
MDL No.: MFCD00054437
Formule:
C₄H₄BaO₆ Densité: 2.98 Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00054437 Numéro CAS: 5908-81-6 EINECS: 227-615-9 ADR: 6.1,III |