(+)-Nootkatone ≥98%, crystallin
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Purity: 98+%
CAS No.: 4674-50-4
Molecular Formula: C15H22O
Formula Weight: 218.34
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 99°(210°F)
Melting Point: 34-36°
Boiling Point: 125°/0.5mm
Beilstein Reference: 4676969
Optical Rotation: +185° (c=1 in chloroform)
MDL No.: MFCD00036591
Formule:
C₁₅H₂₂O Point d'ébullition: 125 °C (0.5 mmHg) Point de fusion: 34…36 °C Densité: 0.997 Point d'éclair: 99 °C (210 °F) Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD04974578 Numéro CAS: 4674-50-4 EINECS: 225-124-4 |