Imprimer
Guanylurea sulphate 97%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
A19106.30 A19106.09 A19106.18
A19106.30EA 408 EUR
A19106.30 A19106.09 A19106.18
Guanylurea sulphate 97%
Guanylurea sulphate
Purity: 97% CAS No.: 591-01-5 Molecular Formula: C4H12N8O2.H2SO4 Formula Weight: 302.27 Melting Point: ca 195° dec. Beilstein Reference: 6099371 MDL No.: MFCD00035565
Formule: C₂H₈N₄O₅S
Point de fusion: ∼ 195 °C (déc.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00035565
Numéro CAS: 591-01-5
EINECS: 209-697-8
Merck Index: 14,3093