Imprimer
N-Cbz-L-serine 99%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: N-Carbobenzyloxy-L-serine, Z-Ser-OH, N-Cbz-L-serine
A19050.06 A19050.14 A19050.22
A19050.06EA 46.6 EUR
A19050.06 A19050.14 A19050.22
N-Cbz-L-serine 99%
N-Cbz-L-serine
Purity: 99% CAS No.: 1145-80-8 Molecular Formula: C11H13NO5 Formula Weight: 239.23 Melting Point: 117-120° Beilstein Reference: 2058314 Optical Rotation: +6° (c=7 in acetic acid) MDL No.: MFCD00002662
Formule: C₁₁H₁₃NO₅
Point de fusion: 117…120 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002662
Numéro CAS: 1145-80-8
EINECS: 214-546-4