Phosphonitrilic chloride trimer 98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
|
Danger
|
Synonyms:
Cyclic Phosphonitrilic Chloride Trimer, Hexachlorocyclotriphosphazene
A18986.22
A18986.06
A18986.14
A18986.22EA
316
EUR
A18986.22
A18986.06
A18986.14
Phosphonitrilic chloride trimer 98%
Phosphonitrilic chloride trimer
Purity: 98%
CAS No.: 940-71-6
Molecular Formula: Cl6N3P3
Formula Weight: 347.66
Melting Point: 111-115°
Boiling Point: 127°/13mm
UN No.: UN3260
MDL No.: MFCD00006474
Formule:
Cl₆N₃P₃ Point d'ébullition: 127 °C (13 mmHg) Point de fusion: 111…115 °C Densité: 1.98 Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00006474 Numéro CAS: 940-71-6 EINECS: 213-376-8 ADR: 8,II |