Imprimer
Phenyl trans-styryl sulphone 98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
A18556.06 A18556.03
A18556.06EA 207 EUR
A18556.06 A18556.03
Phenyl trans-styryl sulphone 98%
Phenyl trans-styryl sulphone
Purity: 98% CAS No.: 16212-06-9 Molecular Formula: C14H12O2S Formula Weight: 244.32 Melting Point: 74-76° MDL No.: MFCD00159177
Formule: C₁₄H₁₂O₂S
MW: 244.31 g/mol
Point de fusion: 74…76 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00159177
Numéro CAS: 16212-06-9