Imprimer
Ethyl red
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
Synonyms: 4-(Diethylamino)azobenzene-2'-carboxylic Acid, Diethyl Red
A18367.09 A18367.18 A18367.30
A18367.09EA 38.2 EUR
A18367.09 A18367.18 A18367.30
Ethyl red
Ethyl red
CAS No.: 76058-33-8 Molecular Formula: C17H19N3O2 Formula Weight: 297.36 Melting Point: ca 135° dec. Beilstein Reference: 3366056 MDL No.: MFCD00002427
Formule: C₁₇H₁₉N₃O₂
MW: 297.36 g/mol
Point de fusion: ∼ 135 °C (déc.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002427
Numéro CAS: 76058-33-8