Sodium taurocholate hydrate 96%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
A18346.14
A18346.06
A18346.03
A18346.14EA
647
EUR
A18346.14
A18346.06
A18346.03
Sodium taurocholate hydrate 96%
Sodium taurocholate hydrate
Purity: 97%
CAS No.: 345909-26-4
Molecular Formula: C26H44NNaO7S.xH2O
Formula Weight: 537.73(anhy)
Physical Form: Crystals
Appearance: White
Optical Rotation: +23.0° (c=3 in water)
MDL No.: MFCD00150819
Formule:
C₂₆H₄₆NNaO₈S Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00150819 Numéro CAS: 345909-26-4 EINECS: 205-653-7 Merck Index: 14,9075 |