Imprimer
N-Methylbenzamide 99%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
A18057.06 A18057.14
A18057.06EA 59.6 EUR
A18057.06 A18057.14
N-Methylbenzamide 99%
N-Methylbenzamide
Purity: 99% CAS No.: 613-93-4 Molecular Formula: C8H9NO Formula Weight: 135.17 Melting Point: 76-81° MDL No.: MFCD00011642
Formule: C₈H₉NO
MW: 135.17 g/mol
Point de fusion: 76…81 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011642
Numéro CAS: 613-93-4
EINECS: 210-362-3