Imprimer
Manganese(III) phosphate hydrate 99%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
A17868.09 A17868.18
A17868.09EA 36.7 EUR
A17868.09 A17868.18
Manganese(III) phosphate hydrate 99%
Manganese(III) phosphate hydrate
Purity: 99% CAS No.: 104663-56-1 Molecular Formula: MnPO4.xH2O Formula Weight: 149.91(anhy) MDL No.: MFCD00209658
Formule: MnPO₄·xH₂O
MW: 149.91 g/mol (anhy)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00209658
Numéro CAS: 104663-56-1