Imprimer
L-Isoleucine methyl ester hydrochloride ≥98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: H-Ile-OMe·HCl, H-Ile-OMe.HCl
A17847.03 A17847.06 A17847.14
A17847.03EA 26.4 EUR
A17847.03 A17847.06 A17847.14
L-Isoleucine methyl ester hydrochloride ≥98%
L-Isoleucine methyl ester hydrochloride
Purity: 98+% CAS No.: 18598-74-8 Molecular Formula: C7H15NO2.HCl Formula Weight: 181.66 Melting Point: 98-100° Beilstein Reference: 3595132 MDL No.: MFCD00038911
Formule: C₇H₁₅NO₂
Point de fusion: 98…100 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00038911
Numéro CAS: 18598-74-8
EINECS: 242-437-1