Imprimer
N-Carbobenzoxy-L-threonine 99%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
A17565.06 A17565.14
A17565.06EA 34.3 EUR
A17565.06 A17565.14
N-Carbobenzoxy-L-threonine 99%
N-Carbobenzoxy-L-threonine
Purity: 99% CAS No.: 19728-63-3 Molecular Formula: C12H15NO5 Formula Weight: 253.26 Melting Point: 103-105° Beilstein Reference: 2335409 Optical Rotation: -4.5° (c=4 in acetic acid) MDL No.: MFCD00065948
Formule: C₁₂H₁₅NO₅
Point de fusion: 103…105 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00065948
Numéro CAS: 19728-63-3
EINECS: 243-258-1