N-tert-Butyl-ɑ-phenylnitrone 98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
A17442.03
A17442.06
A17442.03EA
77.8
EUR
A17442.03
A17442.06
N-tert-Butyl-ɑ-phenylnitrone 98%
N-tert-Butyl-alpha-phenylnitrone
Purity: 98%
CAS No.: 3376-24-7
Molecular Formula: C11H15NO
Formula Weight: 177.25
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Melting Point: 71-75°
Beilstein Reference: 2044028
MDL No.: MFCD00008799
Formule:
C₁₁H₁₅NO Point de fusion: 71…75 °C Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD00008799 Numéro CAS: 3376-24-7 EINECS: 222-168-6 Merck Index: 14,7056 |