Amberlyst® A-26 (OH) résine échangeuse d'anions
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
A17361.30
A17361.0B
A17361.30EA
92.7
EUR
A17361.30
A17361.0B
Amberlyst® A-26 (OH) résine échangeuse d'anions
Amberlyst® A-26 (OH)
CAS No.: 39339-85-0
MDL No.: MFCD00145579
Température de stockage:
Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00145579 Numéro CAS: 39339-85-0 |