12-Hydroxystearic acid ≥85%, tech.
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Synonyms:
12-Hydroxyoctadecanoic Acid
A17347.06
A17347.14
A17347.22
A17347.06EA
40.7
EUR
A17347.06
A17347.14
A17347.22
12-Hydroxystearic acid ≥85%, tech.
12-Hydroxystearic acid
Purity: 85%
CAS No.: 106-14-9
Molecular Formula: C18H36O3
Formula Weight: 300.48
Melting Point: 72-77°
Beilstein Reference: 1726730
MDL No.: MFCD00004592
Formule:
C₁₈H₃₆O₃ Point de fusion: 72…77 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00004592 Numéro CAS: 106-14-9 EINECS: 203-366-1 |