Imprimer
L-Glutamic acid monopotassium salt monohydrate ≥97%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
A17232.30 A17232.0B
A17232.30EA 57.9 EUR
A17232.30 A17232.0B
L-Glutamic acid monopotassium salt monohydrate ≥97%
L-Glutamic acid monopotassium salt monohydrate
Purity: 97+% CAS No.: 6382-01-0 Molecular Formula: C5H8KNO4.H2O Formula Weight: 203.25 (185.23anhy) Melting Point: 115-118° MDL No.: MFCD00150343
Formule: C₅H₈KNO₄·H₂O
Point de fusion: 115…118 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00150343
Numéro CAS: 6382-01-0