Xanthotoxin 99%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
|
Danger
|
Synonyms:
9-Methoxy-7H-furo[3,2-g]chromen-7-one, 8-Methoxypsoralen, Methoxsalen
A17108.03
A17108.06
A17108.14
A17108.03EA
67.1
EUR
A17108.03
A17108.06
A17108.14
Xanthotoxin 99%
Xanthotoxin
Purity: 99%
CAS No.: 298-81-7
Molecular Formula: C12H8O4
Formula Weight: 216.20
Melting Point: 146-150°
Beilstein Reference: 196453
MDL No.: MFCD00005009
Formule:
C₁₂H₈O₄ Point de fusion: 146…150 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00005009 Numéro CAS: 298-81-7 EINECS: 206-066-9 Merck Index: 14,5988 |