Rose Bengal
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
|
Attention
|
Synonyms:
Sodium 4,5,6,7-tetrachloro-2',4',5',7'-tetraiodo-3-oxo-3H-spiro[isobenzofuran-1,9'-xanthene]-3',6'-bis(olate), Food Red No. 105, CI 45440, Acid red 94, Aniline Rose, Rose Bengal sodium
A17053.14
A17053.22
A17053.36
A17053.14EA
46.1
EUR
A17053.14
A17053.22
A17053.36
Rose Bengal
Rose Bengal
CAS No.: 632-69-9
Molecular Formula: C20H2Cl4I4Na2O5
Formula Weight: 1017.65
Melting Point:
Formule:
C₂₀H₂Cl₄I₄O₅Na₂ MW: 1017.63 g/mol Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00151169 Numéro CAS: 632-69-9 EINECS: 211-183-3 |