Imprimer
Evans blue
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
A16774.09 A16774.18
A16774.09EA 63.8 EUR
A16774.09 A16774.18
Evans blue
Evans blue
CAS No.: 314-13-6 Molecular Formula: C34H24N6Na4O14S4 Formula Weight: 960.82 MDL No.: MFCD00004021
Applications: Direct Blue 53. Inhibits L-glutamate uptake, and AMPA and kainate receptor currents
Formule: C₃₄H₂₈N₆O₁₄S₄
MW: 960.79 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004021
Numéro CAS: 314-13-6
EINECS: 206-242-5