Imprimer
Acide tricyclo[3.3.1.03,7]nonane-3-carboxylique 98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
A16683.01 A16683.03 A16683.06
A16683.01EA 29.5 EUR
A16683.01 A16683.03 A16683.06
Acide tricyclo[3.3.1.03,7]nonane-3-carboxylique 98%
Acide tricyclo[3.3.1.03,7]nonane-3-carboxylique
Purity: 98% CAS No.: 16200-53-6 Molecular Formula: C10H14O2 Formula Weight: 166.22 Melting Point: 105-107° MDL No.: MFCD00213463
Formule: C₁₀H₁₄O₂
MW: 166.22 g/mol
Point de fusion: 105…107 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00213463
Numéro CAS: 16200-53-6