Imprimer
2-(1-Naphthyl)-5-phenyloxazole ≥99% qualité Laser, pour scintillation
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: ANPO
A16679.03 A16679.06
A16679.03EA 41.7 EUR
A16679.03 A16679.06
2-(1-Naphthyl)-5-phenyloxazole ≥99% qualité Laser, pour scintillation
2-(1-Naphthyl)-5-phenyloxazole
Purity: 99+% CAS No.: 846-63-9 Molecular Formula: C19H13NO Formula Weight: 271.32 Melting Point: 104-105° Beilstein Reference: 210666 MDL No.: MFCD00019714
Formule: C₁₉H₁₃NO
Point de fusion: 104…105 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00019714
Numéro CAS: 846-63-9
EINECS: 212-689-7