4,4'-Diaminostilbene-2,2'-disulphonic Acid 95%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
A16664.14
A16664.22
A16664.14EA
45.3
EUR
A16664.14
A16664.22
4,4'-Diaminostilbene-2,2'-disulphonic Acid 95%
4,4'-Diaminostilbene-2,2'-disulphonic Acid
Purity: 95%
CAS No.: 81-11-8
Molecular Formula: C14H14N2O6S2
Formula Weight: 370.41
Melting Point:
Formule:
C₁₄H₁₄N₂O₆S₂ |
Numéro MDL:
MFCD00024946 Numéro CAS: 81-11-8 Merck Index: 14,595 |