Chromium(III)-2-ethylhexanoate 50% dans l'acide 2-éthylhexanoique
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
|
Attention
|
A16560.18
A16560.30
A16560.18EA
86.1
EUR
A16560.18
A16560.30
Chromium(III)-2-ethylhexanoate 50% dans l'acide 2-éthylhexanoique
Chromium(III)-2-ethylhexanoate
CAS No.: 3444-17-5
Molecular Formula: C24H45CrO6
Formula Weight: 481.62
Odour: Weak, characteristic
MDL No.: MFCD00014005
Formule:
C₂₄H₄₅CrO₆ Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00014005 Numéro CAS: 3444-17-5 EINECS: 222-357-3 |